Z291641
Standard screw-thread autosampler vials, 12 × 32 mm
volume 2 mL, amber glass vial (standard opening), thread for 8-425
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
amber glass vial (standard opening)
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
2 mL
2 mL
Raccordi
thread for 8-425
Categorie correlate
Descrizione generale
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Constructed of borosilicate glass. Vials use 8mm septa and screw-caps
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z291641-10X1PAK | |
Z291641-10PAK | |
Z291641-1PAK | 4061837618758 |