27002-U
Flaconcini, con tappo a vite Thermoset in tinta unita verde con liner in PTFE, preassemblati, conf. da 100
volume 7 mL, amber glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, thread for 15-425
Sinonimo/i:
PK100 7ML AMBER VIAL,SCREW TOP, SOLID CAP W/PTFE LINER
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Caratteristiche
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
17 mm × 60 mm
Volume
7 mL
Raccordi
thread for 15-425
Categorie correlate
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)