Documenti fondamentali
Z291706
Supelco
Standard autosampler vials with cap and septa, 12 x 32 mm, 8-425 thread
volume 2 mL, pre-assembled convenience pack, clear glass vial, PTFE/silicone septa
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
PTFE/silicone septa
clear glass vial
polypropylene cap
Caratteristiche
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
2 mL
Raccordi
thread for 8-425
Descrizione generale
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z291706-1PAK4061832326542