Documenti fondamentali
29387-U
Supelco
Kit certificati, flaconcini filettati, 12 x 32 mm, filettatura 9 mm, non assemblati, confezione da 100
volume 2 mL, amber glass vial (with graduated marking spot), PTFE/silicone septum (with slit), (septa bonded to cap)
Sinonimo/i:
Certified 9 mm Thread Vials
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
PTFE/silicone septum (with slit)
amber glass vial (with graduated marking spot)
blue polypropylene cap
Caratteristiche
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
(septa bonded to cap)
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
2 mL
Raccordi
thread for 9 mm
Compatibilità
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
29387-U4061838340368