Documenti
29441-U
Supelco
Inserti di vetro certificati per flaconcini con apertura ampia, 12 x 32 mm
volume 0.35 mL, clear glass insert (flat bottom), O.D. × H 6 mm × 31 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
clear glass insert (flat bottom)
Descrizione
flat bottom
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
6 mm × 31 mm
Volume
0.35 mL
Raccordi
insert for large opening vials (6.0 mm I.D.)
Altre note
Inserti con grandi aperture sono adatti al sigillo crimpato, all′anello di fermo e ai flaconcini filettati da 9 mm (con DI di 6,0 mm)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti