Documenti fondamentali
29435-U
Supelco
Inserti di vetro certificati per flaconcini con apertura ampia, 12 x 32 mm
volume 0.2 mL, clear glass insert (with plastic bottom spring), O.D. × H 6 mm × 29 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
clear glass insert (with plastic bottom spring)
Descrizione
Mandrel precision point
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
6 mm × 29 mm
Volume
0.2 mL
Raccordi
insert for large opening vials (6.0 mm I.D.)
Descrizione generale
Gli inserti dei flaconcini con microvolume, se usati con flaconcini per autocampionamento, consentono il massimo recupero del campione e una più semplice estrazione dello stesso. Gli inserti dei flaconcini consentono di usare volumi di campioni più ridotti con flaconcini per autocampionamento standard. La scelta degli inserti deve tenere conto del diametro interno del collo del flaconcino.
Altre note
Inserti con grandi aperture sono adatti al sigillo crimpato, all′anello di fermo e ai flaconcini filettati da 9 mm (con DI di 6,0 mm)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
29435-U4061826601136