27418
Screw Top vials, 12 × 32 mm, limited volume step vial
volume 0.25 mL, clear glass vial, step vial, large opening (with glass insert)
, pkg of 100 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear glass vial
lips on vial glass insert
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
0.25 mL
Raccordi
thread for 10-425
Descrizione generale
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)