Documenti fondamentali
27414
Supelco
Screw cap (open-top), polypropylene
white polypropylene hole cap, thread for 10-425, for use with 2 mL large opening vial (6.0 mm), pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
white polypropylene hole cap
Caratteristiche
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
135 °C temp. limit
Raccordi
thread for 10-425
Compatibilità
for use with 2 mL large opening vial (6.0 mm)
Descrizione generale
These hole caps do not come with septa.
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)