CLS9944516
Provette per coltura monouso Pyrex®, senza bordo
capacity 15.0 mL
Sinonimo/i:
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99445
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
round bottom tube
Descrizione
bulk packed
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 99445-16
D.E. × lungh.
16 mm × 100 mm
Capacità
15.0 mL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (culture)
Descrizione generale
Applicazioni
- solid phase extraction (SPE)
- in the enrichment of phages that infect Marinomonas mediterranea
Caratteristiche e vantaggi
- Packed in convenient bulk packs that are simple to open and use
- Made up of borosilicate glass that minimizes pH changes and potential contaminants excreted from soda-lime glass
- Product does not contain animal-derived materials
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)