Documenti fondamentali
Z376787
Sigma-Aldrich
Disposable culture tubes
polystyrene tube
Sinonimo/i:
culture tube, plastic test tube, test tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
Materiali
polystyrene tube
round bottom
straight neck
translucent tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RCF 1,400 × g
neck thread push fit
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Simport T400-3
Capacità
5 mL
Misura
12 mm × 75 mm
Descrizione generale
Ideal for use in bacteriology, RIA, coagulation, and other routine laboratory procedures. Polypropylene tubes can be centrifuged at 3000 × g and sterilized at 120°C. Polystyrene tubes can be centrifuged at 1400 × g, but can not be autoclaved.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)