Documenti fondamentali
91301
Supelco
Diclorometano
Selectophore, ≥99.5% (GC), inhibitor-free
Sinonimo/i:
Cloruro di metilene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.93
Beilstein:
1730800
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191501
ID PubChem:
NACRES:
NB.61
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Nome Commerciale
Selectophore
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1223 °F
Limite di esplosione
22 %
tecniche
GC/GC: suitable
Impurezze
≤0.02% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.002%
Indice di rifrazione
n20/D 1.423-1.425
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
39.8-40 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Dichloromethane is a volatile halogenated organic solvent used as a degreaser, extraction medium, lacquer remover, or paint stripper.
Applicazioni
Dichloromethane may be used as a reagent for the extraction of lipophilic anions across a carrier-mediated polymer inclusion membrane, driven by an electric field.
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Diclorometano suitable for HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer
Sigma-Aldrich
34856
Diclorometano
Dichloromethane-degrading bacteria in the genomic age.
Muller E, et al.
Research in Microbiology, 162(9), 869-876 (2011)
Accidental intoxication by dichloromethane at work place: Clinical case and literature review
Pacheco C, et al.
Journal of Acute Medicine, 6(2), 43-45 (2016)
Hong Heng See et al.
Analytical chemistry, 83(19), 7507-7513 (2011-08-20)
The use of a cationic carrier-mediated polymer inclusion membrane (PIM) for extraction and preconcentration of anionic model analytes driven by an electric field directly into an aqueous acceptor solution is demonstrated. The optimized membrane was 20 μm thick and consisted