Documenti fondamentali
225789
Sigma-Aldrich
Cloroformio-d
99.8 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Sinonimo/i:
deutero-cloroformio
About This Item
Formula condensata:
CDCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.38
Beilstein:
1697633
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Purezza isotopica
99.8 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (CP)
Stato
liquid
contiene
0.03 % (v/v) TMS
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.0100% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. ebollizione
60.9 °C (lit.)
Punto di fusione
−64 °C (lit.)
Densità
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Descrizione generale
Chloroform-d is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses.
Applicazioni
Chloroform-d may be used in the synthesis of dichlorofluoromethane-d (DCFM).
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Guanti suggeriti per la protezione dagli schizzi
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Cloroformio-d ≥99.8 atom % D, anhydrous
Sigma-Aldrich
570699
Cloroformio-d
Acetone-d6 99.9 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Sigma-Aldrich
434531
Acetone-d6
Cloroformio-d "100%", 99.96 atom % D, contains 0.5 wt. % silver wire as stabilizer
Sigma-Aldrich
431915
Cloroformio-d
Chloroform-D1 0.03 vol.% TMS, deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver) MagniSolv™
Sigma-Aldrich
1.03296
Chloroform-D1
Salvatore Barreca et al.
Natural product research, 33(7), 947-955 (2015-11-28)
This preliminary study has mainly focused on the wax identification by nuclear magnetic resonance (NMR) and removal. Wax is used for many purposes in the field of art as protective coatings on wooden, stone or metal objects. From the comparison
Dichlorofluoromethane-d: a versatile solvent for VT-NMR experiments.
Siegel JS & Anet, FA
The Journal of Organic Chemistry, 53(11), 2629-2630 (1988)
Quantitative Study of the Bonding of Chloroform-d in Various Solvents by Infrared Spectrometry1.
Lord RC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 77(5), 1365-1368 (1955)
Isotopic dilution studies of the chloroform-chloroform-d system by Raman difference spectroscopy.
Laane J and Kiefer W.
J. Chem. Phys. , 73(10), 4971-4975 (1980)
Dichlorofluoromethane-d: a versatile solvent for VT-NMR experiments.
Siegel JS and Anet FAL.
The Journal of Organic Chemistry, 53(11), 2629-2630 (1988)
Contenuto correlato
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
La spettroscopia NMR è una tecnica analitica che consente di determinare la struttura molecolare, la composizione chimica e la purezza di un campione. L’NMR rileva l'energia assorbita dai nuclei per via dei diversi stati di spin dei nuclei atomici in presenza di un forte campo magnetico.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S250384-1EA
225789-10X0.6ML4061838779786
225789-10X100G-N4061837649318
225789-150G4061838779809
225789-250G
225789-100G4061838779779
225789-10X100G
225789-10X1ML4061838779793
225789-500G4061838779816
225789-50G4061837649349
225789-50X100G