570699
Cloroformio-d
≥99.8 atom % D, anhydrous
Sinonimo/i:
deutero-cloroformio
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥99.8 atom % D
Saggio
≥99.00%
Forma fisica
liquid
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
<10 ppm water
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. eboll.
60.9 °C (lit.)
Punto di fusione
−64 °C (lit.)
Densità
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves