Documenti fondamentali
5.89571
Sigma-Aldrich
1,2-Dichlorobenzene
99%, anhydrous
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.00
Beilstein:
606078
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191501
NACRES:
NA.22
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.1 (vs air)
Tensione di vapore
1.2 mmHg ( 20 °C)
1.6 mmHg ( 35 °C)
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
1198 °F
Limite di esplosione
9.2 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.551 (lit.)
P. ebollizione
178-180 °C (lit.)
Punto di fusione
−18-−17 °C (lit.)
Densità
1.306 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66.0 °C - closed cup