Documenti fondamentali
BR473100
BRAND® wire handle for staining trough tray
Sinonimo/i:
Microscopy, Staining, Staining Accessories
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
MA.01
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 473100
Descrizione generale
For use with staining tray BR472000.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)