I10007
3-Iodophenol
98%
Saggio
98%
Punto di fusione
42-44 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H5IO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
FXTKWBZFNQHAAO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(6), 1986-1995 (2017-01-24)
The synthesis and characterization of a new pyrazine-based "flexible" and ditopic platinum(ii) organometallic molecule (3) is being reported. Flexibility in this molecule is due to the presence of ether functional groups that bridge the rigid core and periphery. Due to
PloS one, 10(7), e0131193-e0131193 (2015-07-15)
A luminol-H2O2-HRP chemiluminescence system with high relative luminescent intensity (RLU) and long stabilization time was investigated. First, the comparative study on the enhancement effect of ten compounds as enhancers to the luminol-H2O2-HRP chemiluminescence system was carried out, and the results