B75808
4-Bromophenol
99%
Sinonimo/i:
1-Bromo-4-hydroxybenzene, p-Bromophenol
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
235-236 °C (lit.)
Punto di fusione
61-64 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H5BrO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
GZFGOTFRPZRKDS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ALOX12(239) , ALOX15(246)
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)