258164
2,4-Dibromophenol
95%
Saggio
95%
Stato
solid
P. ebollizione
154 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
35-38 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Oc1ccc(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H4Br2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ALOX12(239) , ALOX15(246)
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?