408263
Pentaerythritol tetraacrylate
contains 350 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinonimo/i:
2,2-Bis[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester, Tetramethylolmethane tetraacrylate
About This Item
Prodotti consigliati
contiene
350 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Livello qualitativo
Impurezze
10-40% triester
Indice di rifrazione
n20/D 1.487 (lit.)
Densità
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CC(=O)OCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
InChI
1S/C17H20O8/c1-5-13(18)22-9-17(10-23-14(19)6-2,11-24-15(20)7-3)12-25-16(21)8-4/h5-8H,1-4,9-12H2
KNSXNCFKSZZHEA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- To synthesize polymer electrolytes for the fabrication of lithium-sulfur batteries.
- In the formulation of UV-curable epoxy acrylate coatings, to improve their mechanical properties and performance.
- To prepare multifunctional silicone acrylate prepolymers for use in UV-curable coatings, to improve their mechanical and anti-oxygen inhibition properties.
- In the UV-curable ink formulations.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
408263-1KG | |
408263-100ML | 4061831988604 |
408263-250ML | 4061831988611 |
408263-5ML |