Key Documents
407534
Sigma-Aldrich
Tris[2-(acryloyloxy)ethyl] isocyanurate
Sinonimo/i:
Tri(2-hydroxyethyl)isocyanurate triacrylate, Tris(2-hydroxyethyl) isocyanurate triacrylate, Tris(2-hydroxyethyl)isocyanuric acid triacrylate, Tris[2-(acryloyloxy)ethyl]
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H21N3O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
423.37
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
contiene
100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Punto di fusione
52-53 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CC(=O)OCCN1C(=O)N(CCOC(=O)C=C)C(=O)N(CCOC(=O)C=C)C1=O
InChI
1S/C18H21N3O9/c1-4-13(22)28-10-7-19-16(25)20(8-11-29-14(23)5-2)18(27)21(17(19)26)9-12-30-15(24)6-3/h4-6H,1-3,7-12H2
YIJYFLXQHDOQGW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Caitlyn C Cook et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 32(47), e2003376-e2003376 (2020-10-02)
Volumetric additive manufacturing (VAM) forms complete 3D objects in a single photocuring operation without layering defects, enabling 3D printed polymer parts with mechanical properties similar to their bulk material counterparts. This study presents the first report of VAM-printed thiol-ene resins.