381489
Trimethylolpropane tris(3-mercaptopropionate)
≥95.0%
Sinonimo/i:
1,1,1-Trimethylolpropane-tris(3-mercaptopropionate), 2,2-Bis(3-sulfanylpropanoyloxymethyl)butyl 3-sulfanylpropanoate, Trimethylolpropane tris(β-mercaptopropionate), Trimethylolpropane tris(3-mercaptopropanoate), Trimethylolpropane tris(3-mercaptopropropionate)
Saggio
≥95.0%
Indice di rifrazione
n20/D 1.518 (lit.)
P. eboll.
220 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densità
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
thiol
Stringa SMILE
CCC(COC(=O)CCS)(COC(=O)CCS)COC(=O)CCS
InChI
1S/C15H26O6S3/c1-2-15(9-19-12(16)3-6-22,10-20-13(17)4-7-23)11-21-14(18)5-8-24/h22-24H,2-11H2,1H3
IMQFZQVZKBIPCQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Preparation of hydrogels, via crosslinking inulin derivatives.
- Construction of porous hybrid monolithic materials.
- As monomer for the preparation of a new thiol-ene based polymeric fluorescence sensor, via photo initiated polymerization.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?