734616
Hexa(ethylene glycol) dithiol
>97%, cross-linking reagent thiol reactive
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-dithiol, Tetraethylene glycol di(ethanediol)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Hexa(ethylene glycol) dithiol, >97%
Livello qualitativo
Saggio
>97%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Indice di rifrazione
n20/D 1.495
Densità
1.113 g/mL at 25 °C
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
SCCOCCOCCOCCOCCOCCS
InChI
1S/C12H26O5S2/c18-11-9-16-7-5-14-3-1-13-2-4-15-6-8-17-10-12-19/h18-19H,1-12H2
DMHSDYYORJTHAS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
734616-500MG | 4061833240601 |