Key Documents
B85404
Sigma-Aldrich
1,4-Butanedithiol
97%
Sinonimo/i:
1,4-Dimercaptobutane, Tetramethylene dimercaptan
About This Item
Formula condensata:
HS(CH2)4SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.25
Beilstein:
1697080
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.529 (lit.)
P. eboll.
105-106 °C/30 mmHg (lit.)
Densità
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/C4H10S2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
SMTOKHQOVJRXLK-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3