Key Documents
8.00795
Sigma-Aldrich
1,2-Ethanedithiol
for synthesis
Sinonimo/i:
1,2-Ethanedithiol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352105
Numero indice EU:
208-752-3
Tensione di vapore
6.4 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
120 mg/kg LD50, oral (Rat)
197 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Punto di fusione
-41 °C
Temp. transizione
flash point 50 °C
Densità
1.12 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C2H6S2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,2-Ethanedithiol can be used as a reactant to synthesize:
  • Aryl thiols via copper-catalyzed single-step reaction with aryl halides.
  • 1,3-Dithiolanes via Lewis acid-catalyzed chemoselective condensation with carbonyl compounds.
  • Polyalkylene sulfides via polycondensation with dibromides in the presence of NaH.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.123 - 1.126
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Contenuto correlato
Fmoc resin cleavage and deprotection follows the difficult task of detaching the peptide from the resin support and removing all the side-chain protecting groups of the amino acid residues to yield the desired peptide.