455008
Poly(ethylene glycol) diacrylate
average Mn 700, acrylate, 100 ppm MEHQ as inhibitor, 300 ppm BHT as inhibitor
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, PEG diacrylate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Poly(ethylene glycol) diacrylate, average Mn 700
PM
average Mn 700
Livello qualitativo
contiene
100 ppm MEHQ as inhibitor (typically)
300 ppm BHT as inhibitor (typically)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Indice di rifrazione
n20/D 1.47
Punto di fusione
12-17 °C
Densità
1.12 g/mL at 25 °C
Estremità Ω
acrylate
Estremità α
acrylate
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
446.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
230 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Patterning of PEG-based Hydrogels - Engineering Spatial Complexity
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
455008-100ML | 4061832340838 |
455008-500ML | 4061832340845 |