447536
2-Chloro-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaphospholane
95%
Sinonimo/i:
Tetramethylethylene chlorophosphite
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.471 (lit.)
P. ebollizione
81.5-82 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)OP(Cl)OC1(C)C
InChI
1S/C6H12ClO2P/c1-5(2)6(3,4)9-10(7)8-5/h1-4H3
WGPCXYWWBFBNSS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- As a reagent for the phosphitylation of alcohols and heteroatomic nucleophiles, resulting in the formation of useful glycosyl donors and ligands.
- As a phosphitylation reagent to derivatize lignin samples for 31P NMR analysis.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?