224308
Dilithium tetrachlorocuprate(II) solution
0.1 M in THF
Sinonimo/i:
Copper dilithium tetrachloride, Dilithium tetrachlorocuprate(2-), Lithium Tetrachlorocuprate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: copper
Concentrazione
0.1 M in THF
Densità
0.91 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Li+].[Li+].Cl[Cu--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Cu.2Li/h4*1H;;;/q;;;;+2;2*+1/p-4
HCJWWBBBSCXJMS-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?