232041
Cesium hydroxide solution
50 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Caesium hydroxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
liquid
Concentrazione
50 wt. % in H2O
Impurezze
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
1.72 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[OH-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
232041-10G | 4061838783257 |
232041-200G | 4061838783264 |
232041-50G | 4061838783271 |