516988
Cesium hydroxide monohydrate
99.95% trace metals basis
Sinonimo/i:
2-Aminoethyl 2-methylacrylate hydrochloride, 2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride, Methacrylic acid, 2-aminoethyl ester, hydrochloride
Saggio
99.95% trace metals basis
Stato
powder
Impurezze
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
272 °C (lit.)
Densità
3.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cs+].[O-][H].[H]O[H]
InChI
1S/Cs.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- O-allenes and N-allenes via isomerization of terminal alkynes. This method allows the efficient synthesis of allenes in high yields under mild conditions with wide functional group tolerance.
- Unsymmetrical bis-allyl ethers consist of an E-allylic unit and a terminal allylic unit via dimerization of Baylis-Hillman adducts.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.