C8518
Cesium hydroxide
≥90%, ≥99.5% (metals basis)
Sinonimo/i:
Cesium hydroxide monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
≥90%
≥99.5% (metals basis)
Stato
powder, crystals or chunks
Impurezze
≤5% Cs2CO3
Punto di fusione
272 °C (lit.)
Densità
3.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.[OH-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
ABSOMGPQFXJESQ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.