Documenti fondamentali
A9187
Sigma-Aldrich
Adenosina 5′-trifosfato
≥95%, bacterial
Sinonimo/i:
ATP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16N5O13P3 · xMg2+
Numero CAS:
Peso molecolare:
507.18 (free acid basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
eCl@ss:
32160414
ID PubChem:
NACRES:
NA.51
Origine biologica
bacterial
Saggio
≥95%
Stato
powder
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Mg].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.Mg.2H/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;
CPGAIACWYFBIFN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Il sale di magnesio dell′adenosina 5′-trifosfato è stato utilizzato:
  • come supplemento nel terreno di coltura intracellulare per il saggio di ritenzione di Ca2+ e l′analisi con imaging a fluorescenza a campo ampio
  • come componente nella soluzione interna a base di potassio metansolfonato per l′elettrofisiologia in vitro dei neuroni corticali
  • come componente della soluzione intracellulare con potenziale di azione
Azioni biochim/fisiol
Agonista purinergico P2; aumenta l′attività dei canali K+ attivati da Ca2+; substrato per i sistemi enzimatici ATP-dipendenti
L′adenosina 5γ-trifosfato (ATP) è un componente fondamentale dell′accumulo di energia e del metabolismo in vivo. L′ATP si usa in molti processi cellulari: respirazione, reazioni di biosintesi, motilità e divisione cellulare. L′ATP è un substrato di molte chinasi coinvolte nella trasmissione dei segnali cellulari e delle adenilciclasi che producono il secondo messaggero cAMP. L′ATP fornisce l′energia metabolica necessaria per azionare le pompe metaboliche. L′ATP agisce da coenzima in un′ampia gamma di reazioni enzimatiche.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hyun Jong Kim et al.
European journal of pharmacology, 791, 686-695 (2016-10-30)
Pyrazole derivatives were originally suggested as selective blockers of the transient receptor potential cation 3 (TRPC3) and channel. In particular, pyr3 and 10 selectively inhibit TRPC3, whereas pyr2 (BTP2) and 6 inhibit ORAI1. However, their effects on background K+ channel
Spatial separation of mitochondrial calcium uptake and extrusion for energy-efficient mitochondrial calcium signaling in the heart.
De La Fuente S, et al.
Cell reports, 24(12), 3099-3107 (2018)
Lea Wagmann et al.
Archives of toxicology, 92(9), 2875-2884 (2018-08-08)
Transporter-mediated drug-drug interactions (DDI) may induce adverse clinical events. As drugs of abuse (DOA) are marketed without preclinical safety studies, only very limited information about interplay with membrane transporters are available. Therefore, 13 DOA of various classes were tested for
Comprehensive multilevel in vivo and in vitro analysis of heart rate fluctuations in mice by ECG telemetry and electrophysiology.
Fenske S, et al.
Nature Protocols, 11(1), 61-61 (2016)
A subpopulation of striatal neurons mediates Levodopa-induced dyskinesia.
Girasole AE, et al.
Neuron, 97(4), 787-795 (2018)