P1847
Potassium gluconate
97.0-103.0% dry basis, meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
Potassium D-gluconate, 2,3,4,5,6-Pentahydroxycaproic acid potassium salt, D-Gluconic acid potassium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
Saggio
97.0-103.0% dry basis
Stato
powder
Impurezze
≥1.0 % (v/v) reducing substances
Colore
white
Punto di fusione
183 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
[K+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
Applicazioni
- a component in intracellular solution (1x) for electrophysiology recordings in cultured neurons
- as a component of solution for electroporation of neurons
- in the preparation of intracellular pipette solution
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?