G9005
D-Gluconic acid sodium salt
≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,3,4,5,6-Pentahydroxycaproic acid sodium salt, D-Gluconate sodium salt, Sodium D-gluconate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
microbial
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
powder or crystals
tecniche
HPLC: suitable
Colore
white to off-white
Intervallo di pH utile
6.5-7.5
Punto di fusione
170-175 °C
Solubilità
590 g/L at 25 °C
applicazioni
agriculture
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
Applicazioni
- as a component to make synthetic interstitial fluid.
- used as a carbohydrate.
- used as a substitute for sodium chloride to make chlorine (Cl-) free media.
Azioni biochim/fisiol
WGK 1