C1426
Cesium methanesulfonate
used in patch clamp techniques
Sinonimo/i:
CsMSF, CsMeS, Methanesulfonic acid cesium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
262-264 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cs+].CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S.Cs/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
DJKJXRLREATOMF-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3