Documenti fondamentali
248193
Sigma-Aldrich
3′-Chloropropiophenone
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4COC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.62
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
124 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
45-47 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ketone
Stringa SMILE
CCC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C9H9ClO/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3
PQWGFUFROKIJBO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Influence of solvents and temperature on the yield and enantioselectivity of the phenylation of 3′-chloropropiophenone has been investigated.
Applicazioni
3′-Chloropropiophenone can be used as a reactant to synthesize:
  • (S)-3-chloro-1-phenylpropanol via bio-catalyzed asymmetric reduction method.
  • 1-(3-Chlorophenyl)-1-phenyl-1-propanol by phenylation with diphenylzinc in the presence of dihydroxy bis(sulfonamide) ligand.
  • (S)-Dapoxetine, a selective serotonin reuptake inhibitor.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)