295469
2-Methylpropene
99%
Sinonimo/i:
Isobutylene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
3278 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
869 °F
P. ebollizione
−6.9 °C (lit.)
Punto di fusione
−140 °C
Stringa SMILE
CC(C)=C
InChI
1S/C4H8/c1-4(2)3/h1H2,2-3H3
VQTUBCCKSQIDNK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Asymmetric synthesis of S-(+)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylic acid, a key building block for the synthesis of cilastatin.
- Alkylation of p-xylene to form t-butyl-p-xylene catalyzed by a heteropolyacid.
- Synthesis of poly(2-methylpropene) or polyisobutene.
Confezionamento
Compatible with the following:
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Portagomma
Raccomandato
Regolatore
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
-112.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-80 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne
Protocolli
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal