38180
Diisobutylene
technical, ≥90% (3 parts 2,4,4-trimethyl-1-pentene + 1 part 2,4,4-trimethyl-2-pentene, GC)
Sinonimo/i:
2,4,4-Trimethyl-1-pentene + 2,4,4-Trimethyl-2-pentene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (3 parts 2,4,4-trimethyl-1-pentene + 1 part 2,4,4-trimethyl-2-pentene, GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.411
P. ebollizione
101-103 °C (lit.)
Densità
0.716 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H16/c1-7(2)6-8(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
FXNDIJDIPNCZQJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- To compose alternalte diesel fuel.
- As fuel in single-cylinder engine; exhaust generated from combustion due to the burning of fuel has been reported to contain high concentrations of olefins.1
- Preparation of mono- and dialkylated diphenylamines.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
21.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?