Documenti fondamentali
8.14734
Sigma-Aldrich
2,4,4-Trimethylpentene
(mixture of isomers) for synthesis
Sinonimo/i:
2,4,4-Trimethylpentene, Diisobutylene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
Numero indice EU:
293-261-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
10 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥90.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
380 °C (DIN 51794)
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Viscosità cinematica
0.55 cSt
P. ebollizione
>98 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-106 °C
Temp. transizione
flash point -12 °C
Solubilità
<0.1 g/L
Densità
0.72 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.716 - 0.720
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup