23000
2-Chloroethanol
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Ethylene chlorohydrin
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.78 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
5 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
797 °F
Limite di esplosione
16 %
Impurezze
≤0.5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
n20/D 1.442
P. ebollizione
129 °C (lit.)
Punto di fusione
−89 °C (lit.)
Densità
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10.0 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤2 mg/kg
Ni: ≤0.1 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Gruppo funzionale
chloro
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCCl
InChI
1S/C2H5ClO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
23000-1L | |
23000-250ML | 4061837014420 |
23000-50ML | 4061837014437 |