Documenti fondamentali
486361
Sigma-Aldrich
2-Chloroethanol-1,1,2,2-d4
98 atom % D
Sinonimo/i:
Ethylene-d4 chlorohydrin
About This Item
Formula condensata:
ClCD2CD2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. ebollizione
129 °C (lit.)
Punto di fusione
−89 °C (lit.)
Densità
1.260 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C2H5ClO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1D2,2D2
SZIFAVKTNFCBPC-LNLMKGTHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
486361-5G4061838204516