769495
Cobalt(II) chloride hexahydrate
≥97%
Sinonimo/i:
Cobaltous chloride hexahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Tensione di vapore
40 mmHg ( 0 °C)
Saggio
≥97%
97.0-102.0% (KT)
Stato
solid
Anioni in tracce
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.007%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.005%
Ni: ≤0.15%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.05%
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- An additive to the electron transport layer (ETL) in perovskite solar cells to improve their performance, particularly by reducing energy losses and increasing the open-circuit voltage.
- A cobalt source for doping ZnO nanostructures. The incorporation of cobalt ions into the ZnO matrix is crucial for modifying its electronic and optical properties.
- A precursor to modify cobalt metal-organic framework (Co-MOF) derived carbon microspheres for application as anode materials in lithium-ion batteries.
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
769495-25G | |
769495-100G | 4061833315019 |