206067
Potassium hexachloroplatinate(IV)
reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
Dipotassium hexachloroplatinate, Dipotassium platinum hexachloride, Platinic potassium chloride, Platinum potassium chloride, Potassium chloroplatinate, Potassium platinum(IV) chloride, Potassium platinum(IV) hexachloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Punto di fusione
250 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pt/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- K2PtCl6-PEG/SiO2 complex catalytic system for vapor-phase hydrosilylation reaction.
- Pt-decorated nickel pyrophosphate β-Ni2P2O7/Pt and nickel phosphate Ni3(PO4)2/Pt catalysts for the hydrogen evolution reaction (HER) by water splitting.
- Polypyrrole-platinum complex sphere catalyst for the decomposition of hydrogen peroxide to form oxygen.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?