186198
tert-Butyllithium solution
1.7 M in pentane
Sinonimo/i:
Lithium-2-methyl-2-propanide, t-BuLi
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
~3 (vs air)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
1.7 M in pentane
Densità
0.652 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Li]C(C)(C)C
InChI
1S/C4H9.Li/c1-4(2)3;/h1-3H3;
BKDLGMUIXWPYGD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Alkyllithium derivatives form alkyl iodides and diiodoalkanes by halogen-lithium exchange reaction.
- Inorganic polymer [(LiMo3Se3)n] from [(InMo3Se3)n] by reductive intercalation method.
- Adducts of cinnamic acid (1,3- and 1,4-adducts) by reacting with C-C double of cinnamic acid.
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-56.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-49 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?