302120
n-Butillitio
2.0 M in cyclohexane
Sinonimo/i:
n-BuLi, Butillitio, Litio-1-butanide
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
2.0 M in cyclohexane
P. ebollizione
80 °C
Densità
0.775 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- A polymerization initiator to synthesize polystyrenes by anionic polymerization of styrene.
- A strong base in the diastereoselective alkylation reactions.
- A reagent to synthesize 2-benzoylpyrroles by reacting benzaldehydes with di(1H-pyrrol-1-yl)zirconium(IV) chloride complex.
Confezionamento
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?