1.09629
Alcool t-butilico
for analysis EMSURE® ACS
Sinonimo/i:
terz-butanolo
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
for analytical purposes
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
40.7 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
490 °C
Limite di esplosione
2.3-8.0 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.01% Aldehydes and ketones (as formaldehyde)
≤0.1% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
clearAPHA: ≤10
pH
7 (20 °C)
P. ebollizione
81-83 °C/1013 hPa
Punto di fusione
24-25 °C
Temp. transizione
flash point 14 °C
Densità
0.78 g/cm3 at 20 °C
Cationi in tracce
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(C)(C)C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Identificazione e messa a punto dei siti catalitici sui nodi contenenti zirconio e alluminio. Il lavoro si è interessato dell'applicazione del tert-butanolo nella messa a punto di siti catalitici all'interno di strutture metallo-organiche, essenziali per i progressi nella scienza dei materiali e nella catalisi. (Yang & Gates, 2021).
- Meccanismo fotocatalitico e prestazioni di un nuovo fotocatalizzatore composito fiocco di lana-nanofoglio di BiFeO3-TiO2 con struttura core-shell. Lo studio descrive come l'alcol tert-butilico agisca come solvente nella sintesi di fotocatalizzatori complessi, migliorandone l'efficienza nelle applicazioni di pulizia ambientale (Chen et al., 2021).
- Effetto di una strategia con aggregati di enzimi reticolati (CLEA) sulla caratterizzazione della lipasi extracellulare sn-1,3. La ricerca fornisce dimostrazione del ruolo del tert-butanolo nelle tecniche di immobilizzazione enzimatica per migliorare la stabilità e l′attività delle lipasi, fondamentale per le possibili applicazioni biotecnologiche (Zhu et al., 2021).
Linkage
Altre note
Note legali
Accessorio
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C - closed cup