19460
tert-Butanol
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.7% (GC)
Sinonimo/i:
TBA, 2-Methyl-2-propanol, tert-Butyl alcohol, Trimethyl carbinol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
Saggio
≥99.7% (GC)
Stato
solid or liquid
Temp. autoaccensione
896 °F
Limite di esplosione
8 %
tecniche
GC/GC: suitable
Impurezze
≤0.1% water
<0.01% carbonyl compounds (as HCHO)
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Indice di rifrazione
n20/D 1.387 (lit.)
n20/D 1.387
pH
7 (20 °C)
P. ebollizione
83 °C (lit.)
Punto di fusione
23-26 °C (lit.)
Densità
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Stringa SMILE
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As a solvent for the lipase-mediated alcoholysis of soybean oil deodorizer distillate (SODD) to generate biodiesel.
- As an hydroxyl (OH) radical scavenger in oxygenated aqueous solutions.
- As both reactant and solvent for the etherification of glycerol over solid acid catalysts to produce glycerol mono-buthoxy ethers (GMBEs) and glycerol di-buthoxy ethers (GDBEs).
- As an alkylating agent for p-cresol in the presence of a heteropoly acid to form 2-tert-butyl-p-cresol and 2,6-di-tert-butyl-p-cresol as the main products.
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?