20256
ter-butil metil etere
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
MTBE, Metil ter-butil etere
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
4.05 psi
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
705 °F
Limite di esplosione
15.1 %
tecniche
GC/GC: suitable
Impurezze
≤0.0005% peroxides (as H2O2)
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.05% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.362-1.376
n20/D 1.369 (lit.)
P. ebollizione
55-56 °C (lit.)
Punto di fusione
-110 °C
Densità
0.736-0.744 g/mL at 20 °C
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Stringa SMILE
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- In the synthesis of acyl azides.
- In the production of biodiesel.
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-28 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?