Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
1.01849
Supelco
t-butil metil etere
for analysis EMSURE® ACS
Sinonimo/i:
t-butil metil etere
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
216-653-1
NACRES:
NA.05
Grado:
ACS reagent
Saggio:
≥99.5% (GC)
P. ebollizione:
55.3 °C/1013 hPa
Tensione di vapore:
268 hPa ( 20 °C)
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
268 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
460 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.5-8.5 % (v/v)
Impurezze
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.0001% Peroxide (as H2O2)
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.03% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
Viscosità cinematica
0.464 cSt(20 °C)
P. ebollizione
55.3 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-108.6 °C
Temp. transizione
flash point -28 °C
Densità
0.74 g/cm3 at 20 °C
Cationi in tracce
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
I solventi EMSURE sono adatti per un ampio spettro di applicazioni di laboratorio classiche e sono frequentemente utilizzati anche nelle applicazioni più esigenti e soggette a regolamentazione. EMSURE fornisce a livello mondiale le specifiche di prodotto migliori e più estese. Dichiariamo che i nostri solventi EMSURE soddisfano gli standard ACS, le normative inerenti i reagenti della Farmacopea Europea (Reag. Ph Eur), nonchè gli standard ISO.
Applicazioni
  • Applicazione della cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa ad acquisizione indipendente dai dati per il profilo metabolico dell'N-etil eptedrone. Questo studio ha utilizzato la cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa per condurre la profilazione metabolica, evidenziando le capacità analitiche avanzate del tert-butil-metiletere nell'analisi di campioni complessi. La ricerca ha dimostrato la sua efficacia nel rilevare vari metaboliti, contribuendo allo sviluppo di tecniche analitiche ad alta processività (Mazzarino et al., 2021).
  • Estrazione di lipidi da campioni biologici liquidi per la lipidomica ad elevata processività. Questo lavoro ha esplorato l'uso del tert-butil-metil etere per l'estrazione dei lipidi da campioni biologici, facilitando le analisi lipidomiche ad alta efficienza. Nello studio vengono dimostrate l'efficienza e l'affidabilità del metodo, prezioso quindi per studi biochimici su larga scala (Furse et al., 2020).
  • Una procedura sensibile ed efficiente per la determinazione ad alta efficienza di nove metaboliti urinari dei piretroidi mediante GC-MS/MS e la sua applicazione ad un campione di bambini giapponesi. Questa ricerca ha presentato un metodo ad alta processività per l'analisi dei metaboliti urinari mediante GC-MS/MS, in cui il tert-butil-metil etere ha svolto un ruolo cruciale nella preparazione del campione. Nello studio vengono dimostrate l'efficienza e l'affidabilità del metodo, prezioso quindi per studi biochimici su larga scala (Furse et al., 2018).
  • Determinazione dell'ocratossina A negli alimenti per l'infanzia mediante pulizia della colonna di immunoaffinità con cromatografia liquida: studio interlaboratorio. Questo studio ha impiegato il tert-butil-metil etere nel processo di pulizia per la rilevazione dell'ocratossina A negli alimenti per l'infanzia, dimostrando la sua utilità nel garantire la sicurezza alimentare attraverso tecniche analitiche robuste (Burdaspal et al., 2001).
Risultati analitici
Purezza (GC): ≥ 99,5 %
Identificazione (IR): conforme
Colore: ≤ 10 Hazen
Acidità: ≤ 0,0005 meq/g
Al (alluminio): ≤ 0,00005 %
Metanolo (GC): ≤ 0.000002 %
Ba (Bario): ≤ 0,00001 %
Ca (Calcio): ≤ 0,0001
Cd (Cadmio): ≤ 0,000005 %
Co (Cobalto): ≤ 0.000002 %
Ba (Bario): ≤ 0,000002 %
Cu (Rame): ≤ 0,000002 %
Fe (Ferro): ≤ 0,00001 %
Mg (Magnesio): ≤ 0,00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0,000002 %
Ni (Nichel): ≤ 0,000002 %
Pb (Piombo): ≤ 0,00001 %
Sn (Stagno): ≤ 0,00001 %
Zn (Zinco): ≤ 0,00001 %
Perossido (come H₂O₂): ≤ 0,0001 %
Residuo all′evaporazione: ≤ 0,001 %
Acqua: ≤ 0,03 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-28 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4