253898
tert-Butyl ethyl ether
99%
Sinonimo/i:
2-Ethoxy-2-methylpropane, Ethyl tert-butyl ether, Ethyl tert-butyl oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
155 mmHg ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.375 (lit.)
P. eboll.
72-73 °C (lit.)
Punto di fusione
−97 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 1.2 g/100g at 20 °C(lit.)
Densità
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
CCOC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H2,1-4H3
NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-19 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?