296848
Ethylbenzene
anhydrous, 99.8%
Sinonimo/i:
NSC 406903, Phenylethane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
99.8%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
810 °F
Limite di esplosione
6.7 %
Impurezze
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
P. eboll.
136 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Acetophenone via selection oxidation in the presence of potassium dichromate supported on neutral alumina and using air as the oxidizing agent.
- Styrene via dehydrogenation over nanodiamonds in an oxygen-lean environment.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
hearing organs
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?